Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Complete Cyanide Distillation Apparatus: Components
Components for use with Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (cat. no. 09108)
Marke:  DWK Life Sciences 377165
133.71 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12491551
  • 153.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Compliance
Zur Verwendung gemäß ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Cyanid-Destillationsset
Destillationskolben
33,81 oz.