Learn More
DWK Life Sciences Gläser, transparent, geradwandig, mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Einlage
41.16 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Verpackung:
Komfortpackg.
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Beschreibung
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
- Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.16 Zoll |
Material | Glas |
Verpackung | Komfortpackg. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 48 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,8 in. |