Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung. Wheaton™Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, sodass die leeren Fläschchen sich einfach lagern lassen und der Probenbestand sich übersichtlich verwalten lässt.
Marke:  DWK Life Sciences W224591
630.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10463902
  • 964.00 CHF / 72 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei. Wheaton™ Probenfläschchen aus durchsichtigem Glas in Laborordnern mit angebrachten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, damit leere Fläschchen einfacher gelagert oder Proben leichter entnommen werden können.
  • Zahlreiche Anwendungen von der Probenlagerung bis zum Gefriertrocknen
  • Einheitliche Dicke von Seitenwänden und Grundfläche durch Herstellung aus Glasröhren
  • Fläschchen und Kappen autoklavierbar
  • Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen für hervorragende chemische Beständigkeit
  • Kappe und Kappeneinsätze
    • Kappen mit fester Oberseite aus schwarzem Phenol
    • Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus 14B-Gummi für wässrige Proben
    • Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus PTFE/14B-Gummi für organische Proben
  •  
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/14B-Gummi
28 mm
40.0 ml
Schraube
Wheaton™
Phenolharz
Schraubverschluss
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
24-400
Durchsichtig
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen.
10 dr.
40 mL
Autoklavierbar
98 mm
Fläschchen
M-T File™ und Fläschchengestell