Learn More
DWK Life Sciences Vierkantflaschen (French Square) aus Klarglas, Verschlüsse mit PTFE-beschichteter PE-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 oz., 15 ml
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,2 in.
1,22 in.
1,53 Zoll
1,77 in.
2,2 in.
2,67 in.
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
43 bis 400 mm
48 bis 400 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,52 in.
2,91 Zoll
3,5 Zoll
4,44 Zoll
5,47 Zoll
6,65 Zoll
Beschreibung
- USP-Kalknatronglas Typ III
- Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
Specifications
Specifications
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,22 in. |
Material | Kalknatronglas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 74 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,91 Zoll |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |
Show More |