Learn More
DWK Life Sciences Ersatzroboterstopfen für BSB-Flaschen
Kompatibel mit 60 und 300 ml BSB-Flaschen
Marke: DWK Life Sciences 227672
74.35 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glas, Verschlussstopfen
- Ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Für 60 und 300 ml-BOD-Flaschen | |
Glas | |
Pennyhead |