Learn More
DWK Life Sciences Ersatzroboterstopfen für BSB-Flaschen
Kompatibel mit 60 und 300 ml BSB-Flaschen
Marke:  DWK Life Sciences 227670
86.97 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708879
  • 93.85 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glas, Verschlussstopfen
  • Ohne Dichtungseinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 60 und 300 ml-BOD-Flaschen
Glas
Robotisch