Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD-Flasche ohne Stopfen
Flaschen aus Borosilikatglas vom Typ I sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Marke:  DWK Life Sciences 227498
364.05 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12493751
  • 417.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klarglas ermöglicht eine einfache Ansicht des Flascheninhalts
  • Durchmesser: 69mm (2,72 in.)
  • Höhe: 143mm (5,63 in.)
  • Fassungsvermögen: 300 ml (10 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ideal geeignet zur Inkubation von verdünnten Proben von Klärwässern, Abwässern, verschmutzten Gewässern und industriellen Abfällen, um die bei der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen benötigte Sauerstoffmenge durch aerobe biochemische Reaktionen zu bestimmen.
Borosilikatglas
10,14 oz.
14,3 cm
6,9 cm
300 mL
Ja
Nicht nummeriert
5,6 in.
2,7 in.