Learn More
DWK Life Sciences CAP AND INSERT FOR BOD BTL (VE=50Stck.)
Für den Einsatz mit Wheaton 60 und 300 ml-BOD-Flaschen und 300 m-BOD-Flaschen aus schwarzem Borosilikatglas
Marke: DWK Life Sciences 227723
89.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit Wheaton 60 und 300 ml-BOD-Flaschen und 300 ml-BOD-Flaschen aus schwarzem Borosilikatglas
- Die Polyethylenkappe verhindert das Verdampfen der Wasserdichtung während der Inkubation
Spezifikation
Verhinderung der Verdampfung der Wasserdichtung während der 5-tägigen BSB-Inkubationsperiode | |
Für 60 und 300 ml-BOD-Flaschen | |
Polyethylen |