Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Vials for Environmental Analysis
Amber Vial with Open Top White Polypropylene PTFE Faced Silicone Lined Cap
235.00 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltanalytik |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12379929
|
DWK Life Sciences
W224612 |
20 mL | 60 mm |
235.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 20-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12399929
|
DWK Life Sciences
W224614 |
40 mL | 98 mm |
280.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Septa of 5 mils of PTFE facing 120 mils of silicone is bonded to cap
Spezifikation
PTFE/Silikon | |
28 mm | |
Umweltanalytik | |
Schraubverschluss (oben offen) |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
Polypropylen |