Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braunglas-Tropfflasche
135.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,69 oz., 50 ml
3,38 oz., 100 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Höhe (metrisch):
95 mm
95 mm
120 mm
Höhe (angloamerikanisch):
3,74 in.
4,72 in.
Beschreibung
Gibt tropfenweise Färbemittel oder Indikatorlösungen ab
- Komplett mit Glasstopfen
- Eine teilweise Drehung des Glasstopfens versiegelt die Flasche
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1,69 oz., 50 ml |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,69 oz. |
Farbe | Klar |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
Enthält | Ausgießtülle |
Material | Glas |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Produkttyp | Tropfflasche |