Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
113.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
- Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 32 oz., 1000 ml |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
Material | Kalknatronglas |
Verpackung | Valu-Großpackung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 208 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8,18 in. |