Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit
Zur Aufnahme von 1000 ml Flüssigkeit für die Analyse der Partikel oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert.
Marke: DWK Life Sciences 419420
121.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Nur Trichter.
Beschreibung
Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
- Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra-reinen Filtrats
- Glasteile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Vorgaben von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A erfüllt
- Die Kolben sind mit einem Schlauchanschluss Nr. .2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 in. (6 mm) ausgestattet
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
Glas | |
Trichter | |
47 mm |
47 mm-Filtrationseinheit | |
1 | |
1000 mL |