Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 47 mm-Filtrationseinheit
Zur Aufnahme von 1000 ml Flüssigkeit für die Analyse der Partikel oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert.
Marke: DWK Life Sciences 419390
508.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
- PTFE-Stützschirmdichtung
- Glasstützbasis
- 300 ml-Messtrichter
- Klemme aus eloxiertem Aluminium
- 1 l-Filterkolben
Beschreibung
- Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra-reinen Filtrats
- Glasteile aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Vorgaben von USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A erfüllt
- Die Kolben sind mit einem Schlauchanschluss Nr. .2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.25 in. (6 mm) ausgestattet
Spezifikation
Stopper Nr. 8 | |
Für Filtrationen von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen zur Herstellung eines ultra reinen Filtrats | |
1 |
47 mm-Filtrationseinheit | |
Eine Edelstahlstütze mit 120 Maschen-Screen, PTFE-Stützschirmdichtung, Glasstützbasis, graduierter 300 ml-Trichter, anodisierte Aluminiumklemme, 1 Liter-Filterflasche, Schlauchanschluss Nr. .2 | |
Filtrationseinheit |