Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
Marke:  DWK Life Sciences 224795-01
353.40 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12492741
  • 400.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus transparentem und bernsteinfarbenem Borosilikatglas Typ I
  • Einsätze mit begrenztem Volumen separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
1,77 in.
45 mm
13-425
15 mm
4 mL
Schraubverschluss
1000 Karton