Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
Marke: DWK Life Sciences 224795
301.81 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus transparentem und bernsteinfarbenem Borosilikatglas Typ I
- Einsätze mit begrenztem Volumen separat erhältlich
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Polypropylen | |
1,77 in. | |
45 mm | |
13-425 |
15 mm | |
4 mL | |
Schraubverschluss | |
1000 Karton | |
Nein |