Learn More
Novus Biologicals™ Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein
Marke: Novus Biologicals™ FL-1021-10-NB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Wheat Germ Agglutinin (WGA), Fluorescein | |
10 mg | |
10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% sodium azide, 0.1 mM CaCl2 |
5 mg/mL | |
Store at 4°C. |