Learn More
Abnova™ Weizenkeim-Agglutinin-ntives Protein aus Weizenkeim
Wird in Enzym verwendet, SDS-PAGE
Marke:  Abnova™ P5361.5mg
Artikelnummer. 16212280
  • 418.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Lyophilisiert aus 0,05 M Tris-HCl, 0,15 M NaCl, pH 8,6
RUO
Lyophilisiert
≥ 94 %
Agglutinin (Weizenkeim) natives Protein
5 mg
Bei -20 °C lagern. Nach der Rekonstitution mit entionisiertem Wasser mit 0,9 % Natriumchlorid bei -20 °C lagern Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Enzymaktivität, Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese
Pflanzen