Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, kleine Nachfüllpackungen
Zur Verwendung mit TurboBlotter Kits
Marke: Cytiva 10416302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nachfüllpackungen enthalten zusätzliche Membranen und Papiere, die für weitere Transfers benötigt werden.
- Besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran
- Ein Docht 3 mm Chr-Blotting-Papier
- Blotter-Stapel bestehend aus acht Blatt 3 mm Chr-Blotting-Papier
- 20 Blatt GB004-Blotting-Papier
- Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien
Spezifikation
10 x 15 cm-Gel-TurboBlotter™ Blotting-Transferkit | |
Fünf Sets mit Transfermaterialien (Nytran™ SPC-Membran, Docht und Stapel aus 8 Blättern 3 mm-Chromatographiepapier und 20 Blättern GB004-Papier) | |
15 cm | |
10 cm |
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Nachfüller | |
5.9 Zoll | |
3.9 Zoll |