Learn More
Cytiva Whatman™ Saatgutprüfpapiere: Plissierte Streifen der Güteklasse 3236
Plissierte Streifen für die Saatgutprüfung, Gütegrad 3236.
Marke: Cytiva 10345572
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.Spezifikation
Blatt | |
Testmedium für großes und beschichtetes Saatgut (z. B. Zuckerrüben, Futterrüben, Getreide, Sonnenblumen, Raps, Senf) | |
0,22 mm | |
4,33 in. | |
0,78 in. |
Zellulose | |
Vergrößert | |
110 x 20 mm (4,33 x 0,78 in.) | |
110 mm | |
20 mm |