Learn More
Cytiva MD 050 Druckfiltrationsverbinder, Olive
Für Druckfiltrationsgeräte aus Edelstahl
Marke:  Cytiva 10453007
Artikelnummer. 11354994
  • 133.00 CHF / 1 Stück
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MD 050/0/13, Druckfiltrationsanschluss über externe Olive mit Außendurchmesser von 13 bis 15 mm, für Druckschläuche, für Druckfiltrationsgeräte aus Edelstahl der Serie MD 050 und MD 142/5.
MD 050/0/18, Druckfiltrationsanschluss über externe Olive mit Außendurchmesser von 9 bis 11 mm, für Druckschläuche, für Druckfiltrationsgeräte aus Edelstahl der Serie MD 050 und MD 142/5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Über Olive Außendurchmesser 9 bis 11 mm
Druckschläuche, für Edelstahl-Druckfiltrationsgeräte der Serien MD 050 und MD 142/5
Unsteril
PTFE Seal
Je 1
9 to 11 mm
Reusable
Edelstahl
Druckfiltration
MD050/0/18
Verbindungsstücke für Druckfiltration
9 bis 11mm