Learn More
Cytiva Grad 589/1 Rundpapiere für quantitative Filter
Zur schnellen Filtration von groben Präzipitaten. Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen Gütegrad 589/1 unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln.
38.50 CHF - 129.00 CHF
Spezifikation
Farbcode | Schwarz |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolllinter |
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 25 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11385184
|
Cytiva
10300009 |
90 mm |
38.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11395184
|
Cytiva
10300010 |
110 mm |
54.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11305194
|
Cytiva
10300011 |
125 mm |
66.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11315194
|
Cytiva
10300012 |
150 mm |
87.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11325194
|
Cytiva
10300014 |
185 mm |
129.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur schnellen Filterung von groben Präzipitaten vorgesehen.Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen, Gütegrad 589/1, unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln.
- Für grobe Niederschlagsrückhaltung
- Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 50 s
- Black Ribbon-Filter zur Filtration grober Ausscheidungen
- Aschefreie Typen mit sehr hohen Durchflussraten
- Hohe Reinheit (< 0.01 % Asche)
Spezifikation
Schwarz | |
Baumwolllinter | |
25 Sekunden | |
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für die Filtration grober Präzipitate. Für viele quantitative Standardmethoden, insbesondere für gravimetrische Anwendungen (z. B. Bestimmung des Aschegehalts) | |
190 μm |
Scheibe | |
12 bis 15 μm | |
Hoch | |
Gütegrad 589/1 | |
Aschefrei |