Learn More
Cytiva Membranfilter Nucleopore, 5μ 25x80mm 80mm 5.0μm 100/pk (VE=100 EA)
Kombination aus PVP-freiem Polycarbonat sowie scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren. Whatman™ Zellkulturmembranen aus PVP-freiem Polycarbonat erreichen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration und gewährleisten so eine effektive Chemotaxis.
Marke:  Cytiva 155845
Artikelnummer. 11369004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte Zelladhäsion in biologischen Anwendungen wie neutrophilen Chemotaxis-Assays
  • Die Zellkulturfilter sind geeignet für biologische Anwendungen
  • Dünne und einheitliche zylindrische Poren für schnelle Zellmigrationen
  • Ohne das standardmäßige PVP-Netzmittel für erhöhte Zelladhäsion erhältlich
  • Reduziert die Inkubationszeit und die Notwendigkeit, zu sterilisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Hoch
80 x 25 mm
5 μm
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie