Learn More
Cytiva 4 und 13 mm Puradisc PTFE-Spritzenvorsatzfilter
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit. Whatman™ Puradisc 13 mm PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden hauptsächlich für die Filtration nichtwässriger Proben verwendet.
180.00 CHF - 2810.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1,3 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | ≤25 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11389224
|
Cytiva
6766-1304 |
0,45 μm | 2000/Packung |
2810.00 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11314684
|
Cytiva
6784-1304 |
0,45 μm | 100/Packung |
316.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10310941
|
Cytiva
6784-1310 |
1,0 μm | 100/Packung |
274.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10350841
|
Cytiva
6784-1301 |
0,1 μm | 100/Packung |
288.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10696201
|
Cytiva
6783-1304 |
0,45 μm | 500/Packung |
995.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11304684
|
Cytiva
6784-1302 |
0,2 μm | 100/Packung |
328.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11344674
|
Cytiva
6783-1302 |
0,2 μm | 500/Packung |
1150.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11319224
|
Cytiva
6766-1302 |
0,2 μm | 2000/Packung |
2810.00 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10055120
|
Cytiva
6775-1304 |
0,45 μm | 50/Packung |
180.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11314654
|
Cytiva
6775-1302 |
0,2 μm | 50/Packung |
214.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Stellt eine hydrophobe Membran, die chemisch stabil und inert ist, bereit.Whatman™ Puradisc 13-mm-Spritzenfilter aus PTFE werden hauptsächlich für die Filtration nicht-wässriger Proben verwendet.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber allen organischen Lösungsmitteln
- Filter mit Polypropylengehäuse
- Weiblicher Luer-Lock-Einlass
- Männlicher Luer-Auslass
- Nicht steril
- Autoklavierbar
- Für Proben bis 10 ml
- Filterfläche: 1.3 cm2
- Rückhaltevolumen (mit Luftspülung) von ≤25μl
Spezifikation
PTFE | |
1,3 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
16,3 x 19,8 mm |
Unsteril | |
≤25 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5,2 bar (75 psi) | |
Bis zu 10 ml | |
13 mm |