Learn More
Cytiva™ Whatman™ PTFE-Rückdrucksieb, MD 142/2/05
Zur Verwendung mit MD142 Druckfilterhaltern
Marke:  Cytiva™ 10452005
289.75 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11355004
  • 305.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Product Type: Back Pressure Sieve
  • Model: MD142/2/05
  • Material: PTFE
  • For Use with (Equipment): MD142 Series Pressure Filtration Manifolds (Cat. No. 11365004, MPN: 10451610, Model: MD142/5/3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
PTFE
MD142/2/05
Drucksieb hinten
142 mm
Druckfiltrationsverteiler der Serie MD142
Unsteril
MD 142
5,6 in.