Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
Marke: Cytiva 10405316
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
- Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
- Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
- Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
- Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
- Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
Spezifikation
Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis | |
82 cm | |
Disc | |
0,45 μm |
Hoch | |
50/Pk. | |
Cellulosenitrat |