Learn More
Cytiva Polyester-Ablaufscheiben
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters. Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern. Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Marke: Cytiva 230800
87.69 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ihre flache Oberfläche verhindert das Reißen des Filters.Whatman™ Abflussscheiben aus Polyester dienen als Unterstützung von Membranfiltern.Mit verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
Für die Verwendung mit Membranhardware, bei der zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Flussrate und einen höheren Durchsatz erforderlich ist. Auch geeignet als Trenner zwischen Membranschichten in seriellen Stapelfiltrationsanwendungen.
- Chemisch inertes Polyester
- 100 μm dick
- Bindemittelfrei
- Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Polyester | |
Membranfiltration, Stapelfiltration | |
100 μm | |
37 mm |