Learn More
Cytiva Polycap™ TC Filterkapseln mit hoher Kapazität
Für eine sichere und effiziente Filtration von empfindlichen biologischen und Gewebekulturlösungen entwickelt. Whatman™ Polycap™ TC Filterkapseln mit hoher Kapazität gewährleisten dank ihrer PES-Membranen hervorragende Durchflussraten und proteinabsorbierende Eigenschaften.
97.60 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Porengröße | 0,8/0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für pharmazeutische wässrige Lösungen, Gewebekulturmedien, Vorbereitung von Reagenzien, Virussuspensionen, Lösungen zur Partikelzählung, Reinigungs- und Spüllösungen. |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Art des Einlasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Art des Einlasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11374624
|
Cytiva
6715-3682 |
440 cm2 | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm |
97.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11384624
|
Cytiva
6715-7582 |
930 cm2 | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11304634
|
Cytiva
6718-9582 |
1900 cm2 | Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bestehend aus zwei Schichten von Polypropylenverschluss, die von Natur aus hydrophil sind, über wenig extrahierbare Substanzen verfügen sowie ausgezeichnete Durchflussraten aufweisen. Die geringen Proteinbindungseigenschaften machen die Kapseln ideal für den Einsatz mit biologisch empfindlichen Lösungen.
- Porengröße 0.8/0.2 μm
- Filtrationsbereich: 440, 930, 1900 cm2
- Die Lüftung entfernt sämtliche Luft und beschleunigt die Filtration
- Der Auslass ist geschützt, um eine Kontamination während des Einrichtens zu vermeiden
- Standardmäßige Schraubverschlussröhrchen
- Das Filtergehäuse aus langlebigem Polypropylen kann einem maximalen Betriebsdruck von 4.1 bar (60 psi) standhalten
- Die vorsterilisierte Reinraumfertigung gemäß ISO-Normen sichert die Produktkonsistenz
- Eingestanzte Chargennummern gewährleisten die Rückverfolgbarkeit aller wichtigen Komponenten
Geeignet für pharmazeutische wässrige Lösungen, Gewebekulturmedien, Vorbereitung von Reagenzien, Virussuspensionen, Lösungen zur Partikelzählung, Reinigungs- und Spüllösungen.
Compliance
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
Spezifikation
PES | |
Steril | |
Polypropylen (PP) | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm |
0,8/0,2 μm | |
Geeignet für pharmazeutische wässrige Lösungen, Gewebekulturmedien, Vorbereitung von Reagenzien, Virussuspensionen, Lösungen zur Partikelzählung, Reinigungs- und Spüllösungen. | |
4,1 bar (60 psi) |