Learn More
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD
Hohe Filtrationseffizienz und hervorragende Filtratreinheit dank der besonderen Werkstoffe und Herstellungsverfahren. Whatman™ Polycap™ HD Einwegkapseln passen zwischen Grobfilter und die zur Endfilterung eingesetzten mikroporösen Membranfilter.
Marke:  Cytiva 6703-7511
96.89 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11374604
  • 102.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integritätsprüfung möglich
  • Mit Lufteinlass
  • Filtermedien: Anisotroper Monofilament-Polypropylen- (MAPP-) Filter
  • Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO)
  • Rückhaltevermögen (bei Luftspülung), <2 ml
  • Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Filterung von wässrigen Lösungen, Biologika, Farben und Pigmenten, photographischen Emulsionen, Lebensmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Große Auswahl Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Anisotropes Monofilament-Polypropylen
805 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
PolyCap HD 75 Kapselfilter, 10,0 μm, mit 1/2 Zoll-SB-Einlass und -Auslass (1 St.)
10 μm
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)
Schlaucholive für Schläuche von 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.)