Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke:  Cytiva 2630-990
35.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11340694
  • 37.65 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 bis9.7
Routinemäßige pH-Tests
pH-Indikatorteststreifen, integraler Vergleichsstreifen
Streifen
Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme
100 x 11 mm