Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore hydrophile Membran
Nuclepore spurgeätzte hydrophile Membranen mit sehr definierter Porengrößen-Auschlussgrenze im Submikronbereich
Marke:  Cytiva 10417512
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16321426
  • 169.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP zwecks Hydrophilie behandelt
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen verringert das Kontaminationsrisiko beim Filtrieren
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Gute thermische Stabilität
  • Niedriger, konsistenter Aschegehalt
  • Geringe Eigengewichte
  • Glatte, flache Membranoberfläche zur guten Sichtbarkeit der Partikel
Anwendungen:
  • Bioassays
  • Zellbiologie
  • Umweltanalytik
  • Mikroskopie
  • Zytologie
  • Parasitologie
  • Bestimmte Luft- und Ozeanographieanalysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Bioassays, Zellbiologie, Umweltanalyse, Mikroskopie, Zytologie, Parasitologie, Bestimmte Luft- und Ozeanographie-Analysen
Nuclepore hydrophile Membran
8 μm
100/Packung
47 mm