Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitztem Septum
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter mit vorgeschlitzten Septen bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise zum Entfernen von Partikeln aus Proben für die HPLC- UHPLC-Analyse.
294.00 CHF - 3415.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich |
---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10435352
|
Cytiva
US203NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/Pckg. |
307.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11348764
|
Cytiva
US203NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11358764
|
Cytiva
US203NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11949414
|
Cytiva
US203NPEPES |
PES | 0,2 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11308774
|
Cytiva
US203NPUGMF |
Glas-Mikrofaser | 0,45 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11328774
|
Cytiva
US203NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10395652
|
Cytiva
US203NPUPES |
PES | 0,45 μm | 100/Pckg. |
295.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11318774
|
Cytiva
US203NPUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 100/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11368774
|
Cytiva
US503NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11939424
|
Cytiva
US503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11969414
|
Cytiva
US203NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/Packung |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11949424
|
Cytiva
US503NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
3415.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11318784
|
Cytiva
US503NPUDPP |
Tiefenpolypropylen (DPPP) | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11919424
|
Cytiva
US503NPEPES |
PES | 0,2 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11909424
|
Cytiva
US503NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11999414
|
Cytiva
US503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 1000/Pckg. |
2685.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11398764
|
Cytiva
US203NPUDPP |
Tiefenpolypropylen (DPPP) | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
294.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11338784
|
Cytiva
US503NPUNYL |
Nylon | 0.45μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11959424
|
Cytiva
US503NPUPES |
PES | 0.45μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11929424
|
Cytiva
US503NPEPP |
Polypropylen | 0,2 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11368784
|
Cytiva
US503NPUPP |
Polypropylen | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
10682863
|
Cytiva
US203NPUPP |
Polypropylen | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11959414
|
Cytiva
US203NPEPP |
Polypropylen | 0,2 μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Eliminiert Probleme durch das Einbohren der Nadel durch wiederholte automatisierte Probennahme. Die Standardausführung ist durchsichtig. Die Verwendung mit Standard-Robotertechnik von HPLC-Instrumenten mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz.
- Für Hochdurchsatz-Automatisierung
- Durch die Kappe mit geschlitztem Septum können die Mini-UniPrep Einheiten mit aktueller Robotertechnik in HPLC-Instrumenten für Hochdurchsatzautomatisierung verwendet werden.
- Die robuste, aber flexible Kappe mit geschlitztem Septum wurde speziell für Instrumente mit empfindlichen Probennahmeanforderungen entwickelt.
- Die Verdunstung der Probe ist minimal.
- Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, indem Sie Proben im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern um ein Drittel schneller verarbeiten. Besteht aus einer 0.5 ml-Kammer und einem Kolben mit Filtrationsmembran an einem Ende und einem vormontierten Verschluss/Septum am anderen Ende.
- Die Spritzenfilter passen in einen Autosampler, der 12 × 32 mm-Fläschchen fasst. Alternativ kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden.
Nylon (NYL)
- Probentyp: Von Natur aus hydrophile, wässrige/organische Proben im pH-Bereich 3 bis 10
- Probentyp: Hydrophob, für Proben > 50 % organische Lösungsmittel
- Probentyp: Wässrig/≤60 % organisches Lösungsmittel – Medien mit geringer nicht-spezifischer Proteinbindung
Die Filtereinheit sollte nicht überfüllt oder in einem Winkel komprimiert werden, bevor der Filter luftdicht verschlossen ist. Flüssigkeit könnte aus dem Belüftungsloch austreten und so zum Verlust der Probe oder zu einer Verletzung führen.
Anwendungen:
- Routinemäßige HPLC-/UHPLC-Analyse
- Verbundassays
- Einheitlichkeit des Inhalts
- Proteinfällung
- Löslichkeitstest
- Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung
- Probenfiltration
- Standard-Robotertechnik für HPLC-Instrumente mit empfindlichen Nadeln ermöglicht einen höheren Durchsatz.
- Lichtempfindliche Proben
- Ionenchromatographie
Bestellinformation
Es sind auch Filter mit Bördelverschluss erhältlich, um einen problemlosen Betrieb mit Shimadzu™ Autosamplern zu ermöglichen.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeiten, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert wird.
Spezifikation
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinpräzipitation, Löslichkeitstests, Probenfiltration, ermöglicht größere Durchsätze bei standardmäßiger Robotik bei HPLC-Geräten mit empfindlichen Nadeln, lichtempfindlich |