Learn More
GE Healthcare Klari-Flex™ Flaschenaufsatzfiltrationssystem
Provide vacuum filtration of aqueous solutions such as cell culture media, biological fluids, and buffers
Marke:  GE Healthcare 65145002
Artikelnummer. 11958149
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Drop-Connect technology ensures fail-safe vacuum connection and unit placement in base.
  • Weighted pedestal base and wide, low-profile funnel/bottle filtration units are stable and tip resistant, minimizing the risk of spills and contamination.
  • Graduation marks face front for readability.
  • Large bottle cap accommodates labeling information.
  • Ergonomically designed bottle and bottle cap provide improved handling.
  • Membrane material is PES.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Funnel and bottle
500 mL