Learn More
Cytiva B-2 Pergamentpapier
Löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was für Anwendungsbereiche wie die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden von entscheidender Bedeutung ist. Whatman Wägepapiere für die Kjeldahl-Analyse, Gütegrad B-2 ist dünn, leicht und hat einen geringen Stickstoffgehalt. Dementsprechend gewährleistet es eine genaue chemische Analyse.
Marke: Cytiva 10347671
43.36 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Rückstandsfreie Auflösung in Säurelösung, was bei Anwendungen wie der Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden entscheidend ist.Whatman Wägepapier der Klasse B-2 für Kjeldahl-Analysen ist dünn, leicht und stickstoffarm und gewährleistet eine genaue chemische Analyse.
- Dünn (0.04 mm) und leicht (43 g/m2)
- Transparente und glatte Pergamentoberfläche
- Einfaches Wiegen und Probentransfer
- Zuverlässig für den quantitativen Transfer
- Zahlreiche Blattgrößen für die Anwenderfreundlichkeit
- Stickstoffarmes Papier, das für genaue chemische Analysen rückstandsfrei ist
Spezifikation
Blatt | |
B-2 | |
0.04 mm | |
3 in. | |
3 in. |
Pergamentpapier | |
500/Packung | |
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 in.) | |
76,2 mm | |
76,2 mm |