Learn More
Cytiva Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold
Whatman™ GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifold is chemically resistant to most aqueous and organic solutions, and is resistant to acids and caustic solutions. It is autoclavable, can be sterilized in dry heat to 180°C, and is usable up to 200°C.
Marke: Cytiva 10441200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Chemisch beständig gegenüber den meisten wässrigen und organischen Lösungsmitteln einschließlich Säuren und Laugen.
- Aus Borosilikatglas
- Dichtungen aus PTFE und Silikon
- Frittenfilter aus Glas vom Typ D2
- POM, RD14-Schlauchschraubverbindung
- Kann bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Autoklavierbar und sterilisierbar mit Heißluft bis 180 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
GV 025 Replacement Parts | |
Glas | |
Unsteril | |
Vakuumfiltration | |
GV 025/2 | |
392 °F | |
GV 025/2 Vakuumfiltrationsgerät aus Glas | |
250 mL | |
210/335 mm | |
25 mm |
POM, Gewinde RD14 | |
Glasfrittenfilter | |
Glas | |
60 mL | |
3,1 cm2 | |
Borosilikatglas | |
Je 1 | |
200 °C | |
250 mL | |
60 mL | |
20 mm (Prefilter) | |
4,5 cm |