Learn More
Cytiva Blotting-Papier, Grad GB005
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen. Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
Marke:  Cytiva 10426994
507.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10199320
  • 600.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Empfohlen für Anwendungen, bei denen wenige Lagen Blotting-Papier eine hohe Kapazität gewährleisten müssen.Whatman™ Blotting-Papier mit Gütegrad GB005 gewährleistet die erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung für saubere und gleichmäßige Transfers beim Blotting.
Reine Zellulose, hergestellt aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne Zusatzstoffe, um sicherzustellen, dass während des Transfers keine Kontamination auftritt
  • Hergestellt und speziell getestet für Blotting-Anwendungen
  • Stärke: 1.5 mm
  • Ideal für Anwendungen mit wenigen Lagen Blotting-Papier zur Minderung des Risikos des Einfangens von Luftblasen, bei denen dennoch eine hohe Kapazität gewährleisten werden muss
  • Präzise zugeschnitten auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen, wodurch Abweichungen von Blatt zu Blatt vermieden werden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    58 cm
    Für halbtrockenes Blotting von Proteinen empfohlen
    Zellulose
    1,5 mm
    GB005
    58 cm
    Blatt
    58 cm x 58 cm
    Whatman™