Learn More
Cytiva Whatman™ -Chromatographiepapier, Gütegrad 17 Chr aus Cellulose
Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
Marke:  Cytiva 3017-917
1358.50 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11308854
  • 1430.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die 17 Chr Zellulose-Chromatographierolle ist ein 0,92-mm-Papier mit hohem Absorptionsvermögen für die präparative Papierchromatographie und Elektrophorese.
0,92 mm
Bogen
22,4 in.
18,1 in.
190/30 mm/min
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Protein- und Nukleinsäure-Blotting, präparative Papierchromatographie und Elektrophorese
Gütegrad 17 Chr
Zellulose
46 cm
57 cm