Learn More
Cytiva Whatman™ Glasfaserbänder, Gütegrad HGF61
Für kontinuierliche Luftüberwachung, kompatibel mit Luftkeimsammlern von mehreren Herstellern weltweit
Marke: Cytiva 1830-10091
30.83 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste, effiziente, zuverlässige und konsistente Datenqualität bei der kontinuierlichen Luftüberwachung
- Erfüllt weltweit die gesetzlichen Anforderungen für kontinuierliche Partikelprobenahme
- Geeignet für PM1-, PM2.5-, PM10- und TSP-Probenahmen und für Beta-Dämpfungsverfahren
- Bietet eine hervorragende Zuverlässigkeit der Datenqualität bei der Luftprobenahme
- Effektiv sowohl in feuchter als auch in trockener Umgebung
- Kompatibel mit den meisten kontinuierlichen Probenahmegeräten
- Hält 99,99 % der Luftpartikel bei 0,3 µm zurück
Spezifikation
54 g/m2 | |
Kontinuierliche Luftüberwachung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit | |
1 Spule | |
Klebeband für kontinuierliche Luftüberwachung | |
30 mm |
Glas-Mikrofaser mit Bindemittel | |
Gütegrad HGF61 | |
285 μm | |
40 m |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.