Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Fiber Tapes, Grade GF 10
For continuous air monitoring, compatible with air samplers from multiple manufactures globally
35.45 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Format | Rolle |
---|---|
Material | Glasfaser |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontinuierliche Luftüberwachung |
Güte | Gütegrad GF 10 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16635665
|
Cytiva
10370435 |
35 mm |
35.45 CHF
170 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16625665
|
Cytiva
10370370 |
50 mm |
168.00 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Grade GF10 is a standard filter for the beta-attenuation method
Spezifikation
Rolle | |
Kontinuierliche Luftüberwachung | |
1/Packung |
Glasfaser | |
Gütegrad GF 10 | |
Klebeband |