Learn More
Cytiva Whatman™ Filtrationszubehör
Für die Verwendung mit Membranhardware, bei der zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Flussrate und einen höheren Durchsatz erforderlich ist.
Marke:  Cytiva 230600
90.67 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11958925
  • 105.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Abflussscheibe aus Polyester ist bindemittelfrei und hat eine Dicke von 100 µm. Sie besitzt eine flache Fläche, was ein Reißen des Filters vermeidet. Kommt auch als Trenner zwischen Membranschichten in seriellen Stapelfiltrationsanwendungen zum Einsatz. Diese chemisch reaktionsträge Trägerscheibe ist in verschiedenen Durchmessern für die Verwendung in einer Reihe von Geräten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abflussscheibe
Membran-Hardware, die zusätzliche Unterstützung für eine verbesserte Flussrate benötigt Und Durchsatz
Polyester
25 mm