Learn More
Cytiva Whatman elektronischer Butler
Der Whatman eButler Rapid Membran-Spender ermöglicht effizientere mikrobiologische Tests.
Marke: Cytiva 10477103
2701.69 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium- und Edelstahlkonstruktion
- Entwickelt für einfaches Laden von Membranen und die Verwendung von Geräten
- Wahl zwischen den Bedienung mit Drucktaste oder berührungsloser Bedienung
- Bis zu 400 Membranen pro Packung
- Zum schnellen Dispensieren der Kulturmembran
- Kompatibel mit sterilen Whatman Membranen aus Zellulosemischester (MCE) für die Mikrobiologie
Spezifikation
Freihändige oder Knopfdruck-Bedienung | |
Aluminium, Edelstahl | |
Dispensier-Kulturmembranen | |
Elektronischer Butler |