Learn More
Cytiva Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter
Echte Porengröße, mikroporöse Membranen, die die scharfen, abgeschnittenen und reproduzierbaren Mikrofiltrationseigenschaften von Membranen mit Kernspur aufweisen.
98.35 CHF - 197.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Scheiben |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Filtration, Luft-/Wasserüberwachung, Mikroorganismusanalyse und verschiedene Anwendungen im Gesundheitswesen |
Membrantyp | Mikroporös |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16331426
|
Cytiva
10417606 |
0,2 μm | 25 mm |
101.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16341426
|
Cytiva
10417612 |
0,2 μm | 47 mm |
197.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16437645
|
Cytiva
10417701 |
0,4 μm | 13 mm |
98.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16447645
|
Cytiva
10417706 |
0,4 μm | 25 mm |
98.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16457645
|
Cytiva
10417712 |
0,4 μm | 47 mm |
190.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geringe Affinität für Färbemittel verbessert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Die geringe unspezifische Proteinbindung minimiert den Probenverlust von proteinhaltigen Proben
- Die geringe Verteilung der Mikroporengröße und die hohe Porendichte unterstützen eine schnelle Oberflächenerfassung des Analyten
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Biologisch inert
Spezifikation
Scheiben | |
Allgemeine Filtration, Luft-/Wasserüberwachung, Mikroorganismusanalyse und verschiedene Anwendungen im Gesundheitswesen | |
100/Packung |
Polycarbonat | |
Mikroporös | |
Membranfilterscheiben mit Kernspur |