Learn More
Cytiva Whatman Cyclopore Polycarbonate Membrane
Featuring sharp cut-off and reproducible microfiltration characteristics of track-etched membrane filters
Marke: Cytiva 10417450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringe Affinität für Färbemittel verbessert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Die geringe Proteinbindung minimiert den Probenverlust von proteinhaltigen Proben
- Die Verteilung der kleinen Porengröße und die hohe Porendichte unterstützen eine schnelle Oberflächenerfassung des Analyten
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Biologisch inert
Spezifikation
Polycarbonat | |
100/Packung |