Learn More
Cytiva Whatman™ Zellulose-Chromatographiepapier, Gütegrad 17CHR
Hochsaugfähige Zellulosepapiere mit gleichmäßiger Dochtwirkung und Kapillarwirkung. Ideal für präparative Papierchromatographie, Western Blotting & Nukleinsäure-Blotting.
Marke:  Cytiva 3017-8823
57.62 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15540763
  • 60.65 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Fähigkeit zur Dochtbewegung und die Gleichförmigkeit der Kapillarwirkung, die wichtig ist In chemischen Trennungen
  • Ermöglicht sehr hohe Durchflussraten (190 mm/30 min)
  • Langlebig und für schwere Belastungen geeignet
  • Weit verbreitet bei sowohl Protein- als auch Nukleinsäure-Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
90 x 69 mm
Bögen
Zellulose
90 mm
Präparative Papierchromatographie, Western Blotting und Nukleinsäure-Blotting
Gütegrad 17 CHR
69 mm