Learn More
Cytiva SS VACUUMMANI 3-PLACE
Dreiplatz-Filtertrichter aus Edelstahl für mikrobiologische Monitore und analytische Trichter
Marke:  Cytiva 10498761
967.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11378934
  • 1200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Edelstahl-Verteiler für drei oder sechs Filtrationseinheiten ist mit Edelstahl-Einheiten ausgestattet. Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
3
Mikrobiologische Monitore und analytische Trichter
3 Absperrhähne und Unterteile für die individuelle Auswahl an Filtereinheiten
9 mm ID