Learn More
Cytiva Whatman AE98 Membranen aus Cellulosenitrat
Empfohlen für die meisten Routineanwendungen
Marke: Cytiva 10549916
342.95 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unter strengen Reinraumbedingungen hergestellt
- Kann Universal-Membranfilter direkt ersetzen.
- Hohes Proteinbindungsvermögen
Spezifikation
AE98 Membranen aus Cellulosenitrat | |
Cellulosenitrat | |
Routinemäßige Filtrationsanwendungen | |
25 x 50 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- AE98 membrane, cellulose nitrate, 25mm x 50m
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose