Learn More
Cytiva 96-Well Lysatklärungsplatte
Ideal für die Entfernung von Zellschutt aus Lysaten während der Plasmid-DNA-Aufreinigung mit hohem Durchsatz
Marke: Cytiva 7770-0062
726.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.17510kg
Beschreibung
- Polystyrolplatte mit einer proprietären Filtermembran
- Verarbeitet 96 Lysate in <10 Min.
- Kompatibel mit Vakuumfiltration oder Zentrifugation
- Erzeugt eine um 10 % höhere Rückgewinnungsrate als bei manuellen Zentrifugenverfahren
- Gewinnt durchschnittlich 6 μg DNA/Well bei Verwendung mit der Whatman DNA Binding Plate (Kat.- Nr. PF77002810)
- Anpassbar an automatisierte Plattformen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
96 | |
Ein wichtiges Werkzeug für die Plasmid-DNA-Aufreinigung mit hohem Durchsatz | |
25/Packung |
UNIFILTER 96 -Well Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropf-Leiter | |
Durchsichtig | |
800 μl | |
Filter | |
Lange Tropfvorrichtung |