Learn More
Cytiva Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Track-etched Membranen aus Polycarbonat
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ Hydrophile 47 mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie bestimmte Analysen in den Bereichen Luft und Ozeanographie.
Marke: Cytiva 10417012
193.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.- Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Specifications
Nucleopore Polycarbonat | |
Hoch | |
Hydrophil |
0,2 μm | |
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie | |
47 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.