Learn More
Cytiva 1PS Einweg-Phasentrennpapier
Zur Bildung eines hydrophoben Filters als Ersatz für einen Scheidetrichter in bestimmten Anwendungsbereichen. Whatman™1PS Einweg-Phasentrennpapier ist mit beständigem Silikon imprägniert, das die Lösungsmittelphasen durchlässt, während die wässrigen Phasen zurückgehalten werden.
Marke:  Cytiva 2200-185
110.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11360664
  • 129.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erzeugt einen hydrophoben Filter, der in einigen Anwendungen den Scheidetrichter ersetzen kann.Whatman™ 1PS Einweg-Phasentrennpapier ist mit stabilem Silikon imprägniert, damit Lösungsmittelphasen durchlaufen können, während wässrige Phasen zurückgehalten werden.
Durchlässig für organische Lösungsmittelphasen, die leichter oder schwerer als Wasser sind, hält aber die Wasserphase selbst zurück.
  • Hydrophob
  • Verwendung von eingefaltetem, konischem Trichter
  • Einweg
  • Eliminiert die Notwendigkeit zur Reinigung und Trocknung von Trenntrichtern und vermeidet Kreuzkontaminationen
Bestellinformation
Als Rundpapiere mit 7 bis 24 cm Durchmesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasfaser/Silikon
100Pack
4,56 oz.
7,28 in.
Flüssigphasentrennung
Separatorpapier
135 mL
185 mm