Learn More
Cytiva 1PS Einweg-Phasentrennpapier
Zur Bildung eines hydrophoben Filters als Ersatz für einen Scheidetrichter in bestimmten Anwendungsbereichen. Whatman™1PS Einweg-Phasentrennpapier ist mit beständigem Silikon imprägniert, das die Lösungsmittelphasen durchlässt, während die wässrigen Phasen zurückgehalten werden.
Marke: Cytiva 2200-090
48.58 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzeugt einen hydrophoben Filter, der in einigen Anwendungen den Scheidetrichter ersetzen kann.Whatman™ 1PS Einweg-Phasentrennpapier ist mit stabilem Silikon imprägniert, damit Lösungsmittelphasen durchlaufen können, während wässrige Phasen zurückgehalten werden.
Durchlässig für organische Lösungsmittelphasen, die leichter oder schwerer als Wasser sind, hält aber die Wasserphase selbst zurück.
- Hydrophob
- Verwendung von eingefaltetem, konischem Trichter
- Einweg
- Eliminiert die Notwendigkeit zur Reinigung und Trocknung von Trenntrichtern und vermeidet Kreuzkontaminationen
Bestellinformation
Als Rundpapiere mit 7 bis 24 cm Durchmesser.
Spezifikation
Glasfaser/Silikon | |
Separatorpapier | |
15 ml | |
90 mm |
Flüssigphasentrennung | |
0.50 oz. | |
3,54 in. |