Learn More
Spare Cap for Wellwash™ Versa Microplate Washer
Waschen Sie 96- oder 384-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Versa™, einem anwenderfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific N12785
Beschreibung
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Wellwash™ Versa Mikrotiterplatten-Waschgerät vorgesehen. Waschen Sie 96- oder 384-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, einem anwenderfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen. Es wurde für hohe Leistung und Vielseitigkeit entwickelt und bietet dank einer grafischen Benutzeroberfläche, verschiedener Sprachversionen und eines USB-Anschlusses Benutzerfreundlichkeit und Komfort.
Mit unserem eGuide sehen Sie, wie unser komplettes ELISA-Portfolio Ihre ELISA-Arbeitsabläufe vereinfachen kann.
Einfach und bequem anzuwenden
- Großes Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
- Übersichtliches Display zeigt alle Parameter auf einer einzigen Benutzeroberfläche an
- Benutzeroberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
- Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
Zuverlässige und sichere Leistung
- Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
- Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen
- Automatische Vor- und Nachspülfunktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb
- Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
- Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
Optimale Waschleistung
- Absaugmodus garantiert ein extrem niedriges Restvolumen in den Wells und damit zuverlässige Assay-Ergebnisse
- Waschleistung kann durch einstellbare Parameter wie Dispensier- und Absaughöhe sowie Absauggeschwindigkeit weiter optimiert werden
Zusätzliche Flexibilität
- USB-Anschluss zum Übertragen von Protokollen zwischen verschiedenen Waschgeräten sowie zum Drucken von Berichten und Protokolldateien
- Speziell konzipierter 2x8-Zellwaschkopf für das Waschen von Zellen erhältlich
- Zwei 1x8-Waschköpfe, zwei Waschflaschen und eine Spülflasche, optional zwei 1x12-Waschköpfe, 1x16-Waschköpfe und 2x8-Zellwaschkopf bieten noch mehr Flexibilität
- Möglichkeit zum Anschluss an Automatisierungssysteme
Enthält:
2 Waschflaschen (2 l), 1 Spülflasche (2 l), 1 Abfallflasche (4 l), 2 Waschköpfe (1x8), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
Ersatzkappe für Vorratsflasche, 2 Stck | |
96-Well-Platten, 384-Well-Platten | |
Wellwash Versa Mikrotiterplatten Waschgerät |
2 l-Waschflasche, 2 l-Spülflasche, 4 l-Abfallflasche | |
Zubehör |